Bioimpressão tridimensional
A bioimpressão tridimensional é uma nova tecnologia que permite a produção de construtos de tecidos tridimensionais controlados com precisão e com complexidade semelhante à de tecidos. A bioimpressão tridimensional é um processo de fabricação aditiva que utiliza técnicas de impressão tridimensional para acumular materiais e gerar construtos de tecidos tridimensionais camada por camada.
A biotinta, o material usado em bioimpressão tridimensional, contém células vivas e biomateriais que mimetizam o ambiente da matriz extracelular (MEC) para permitir a adesão, proliferação e diferenciação celular após a impressão. Esta inovação emergente tem o potencial de suprir muitas necessidades críticas não atendidas em pesquisa médica, com aplicações em testes de cosméticos, descoberta de medicamentos, modelos in vitro e substituição funcional de órgãos.
Oferecemos um portfólio abrangente de polímeros biocompatíveis adequados a uma determinada finalidade, fotoiniciadores hidrossolúveis e aditivos especificamente para bioimpressão tridimensional e aplicações em engenharia de tecidos. Muitos desses materiais especializados contêm porções que possibilitam reticulação fácil e rápida pela exposição à luz UV ou visível, alterações no pH, métodos térmicos, como aquecimento de amostras, ou até mesmo por exposição a meios de cultura.
Products
Características do produto
- Nossa ampla gama de polímeros sintéticos funcionalizados com grupos reativos nas extremidades facilitam a fabricação de hidrogéis funcionais, mesmo para quem não têm conhecimento limitado em química.
- Nossos polímeros naturais, como ácido hialurônico, quitosana, gelatina, alginato e seus derivados contêm grupos funcionais reticuláveis para reproduzir tanto as propriedades mecânicas como bioquímicas da matriz extracelular nativa, além de possuírem a composição química de superfície necessária para fixação, proliferação e diferenciação celular.
- Nossos polímeros biodegradáveis termicamente processáveis, como policaprolactonas, poliácidos láticos e PLGAs, podem ser usados para fabricar estruturas rígidas. Esses materiais têm força e rigidez elevadas e proporcionam apoio estrutural para construtos de tecidos projetados para replicar ossos.
- Continuamente adicionamos novos produtos às nossas biotintas prontas para uso para bioimpressão tridimensional do tipo de extrusão. Nossas biotintas são à base de diversos biomateriais, inclusive polímeros naturais, matrizes extracelulares descelularizadas, polímeros sintéticos e peptídeos sintéticos.
BIOTINTAS TissueFab®
Nossas biotintas TissueFab® oferecem um conjunto completo de formulações de biotintas prontas para uso com protocolos passo a passo que são otimizados para garantir alta fidelidade de impressão, viabilidade celular e reprodutibilidade de lote para lote.
Recursos relacionados
- Article: 3D Bioprinting: Bioink Selection Guide
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
- Article: Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Article: Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
- Article: Three-Dimensional Bioprinting for Tissue and Disease Modeling
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- User Guide: 3D Bioprinting Handbook
Este manual destina-se a todos os níveis de pesquisadores, tanto especialistas quanto não especialistas em engenharia de tecidos e modelos para descoberta de medicamentos in vitro.