PCR 技术方案目录
qPCR条件优化
QPCR 条件的优化对于制定稳健的检测方案非常重要。优化不佳的表现是重复样本之间缺乏再现性,以及检测低效且不灵敏。两种主要优化方法是优化引物浓度和/或退火温度。
使用 SYBR Green I 染料检测一个或多个稳定内参基因的靶量是qPCR的常见应用。下面是一个可以适应特定实验需要的标准实验方案。
实验目标
在对靶基因和内参基因进行 qPCR 检测优化后便可测量靶标的数量。如数据分析部分所述,确定目的基因 (GOI) 数与稳定内参基因 (s) 数之间的比率是确定的。在本例中,使用标准曲线确定拷贝数。但是,如果不使用标准曲线,相对数量也可以通过其他比较量化分析方法来确定(参见数据分析)。如果采用这种方法,则标准曲线可以省略,但所有测试样本都需增加一个校准样本。方案中包括标准引物浓度和退火温度,但应根据优化实验的结果进行调整(参见引物浓度优化和温度梯度法引物优化)。
设备
- 定量PCR仪器
- PCR设置的层流罩(选购件)
试剂
- gDNA 10ng - 100ng或cDNA作为模板(低表达基因按1:2稀释,中高表达基因按1:10 - 1:100稀释)。
- KiCqStart SYBR®Green ReadyMix™(KCQS00/KCQS01/KCQS02/KCQS03—取决于仪器,参
见表P4-6)。 - PCR级水:PCR级水(W1754或W4502),20mL等分试样;冻存;每次反应均使用新鲜的等分试样。
- 用于测试基因的正向和反向引物(10 μM储备)。
热启动预混液 (Taq,Buffer,dNTPs,参考燃料,MgCl2) | |||
---|---|---|---|
KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™, 货号KCQS00 | KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™ Low Rox, 货号KCQS01 | KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™ 带ROX, 货号 KCQS02 | KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™ 用于iQ, 货 KCQS03 |
兼容仪器: | 兼容仪器: | 兼容仪器: | 兼容仪器: |
Bio-Rad CFX384™ | Applied Biosystems 7500 | Applied Biosystems 5700 | Bio-Rad iCycler iQ™ |
Bio-Rad CFX96™ | Applied Biosystems 7500 | Applied Biosystems 7000 | Bio-Rad iQ™5 |
Bio-Rad MiniOpticon™ | Fast Applied Biosystems ViiA 7 | Applied Biosystems 7300 | Bio-Rad MyiQ™ |
Bio-Rad MyiQ™ | Stratagene Mx3000P® | Applied Biosystems 7700 | |
Bio-Rad/MJ Chromo4™ | Stratagene Mx3005P™ | Applied Biosystems 7900 | |
Bio-Rad/MJ Opticon 2 | Stratagene Mx4000™ | Applied Biosystems 7900 HT Fast | |
Bio-Rad/MJ Opticon® | Applied Biosystems 7900HT | ||
Cepheid SmartCycler® | Applied Biosystems StepOnePlus™ | ||
Eppendorf Mastercycler® ep realplex | Applied Biosystems StepOne™ | ||
Eppendorf Mastercycler® ep realplex2 s | |||
Illumina Eco qPCR | |||
Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 3000 | |||
Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 6000 | |||
Qiagen/Corbett Rotor-Gene® Q | |||
Roche LightCycler® 480 |
耗材
- 无菌过滤器移液管吸头
- 无菌 1.5 mL 螺旋盖微量离心管 (CLS430909)
- PCR管和PCR板,选择一种以匹配所需格式:
• 单个独立的薄壁200μLPCR管(Z374873或P3114)
• 孔板
- 96孔板 (Z374903)
- 384孔板 (Z374911)
• 孔板密封
- ThermalSeal RTS™ 封膜 (Z734438)
- ThermalSeal RT2RR™ 封膜 (Z722553)
本方案注意事项
- 使用随机引发或oligo-dT方法生成cDNA(标准逆转录方案(两步法))。
- 将正向和反向引物稀释至10 μM或根据优化结果确定的合适浓度(参见引物浓度优化和温度梯度法引物优化)。
- 如果使用 PCR 板,请按照板示意图进行操作,以确保将反应混合物、样品和对照物加入到正确的孔中。
- 所有测试都将作为重复反应进行。
方法
1. 为每个引物对准备不同的qPCR反应混合物。为样品准备足够的混合物,标准
曲线反应(下述 6 种稀释度),无模板对照物,全部一式两份,并多算额外10%
以允许移液误差。
例如,如果有 5 个测试样品,则需准备 (5 × 2) 样品混合物+(6 × 2) 标准曲线+(1 × 2)无模板对照物
(NTC) =24 份反应物。因此每个引物对需准备 26.4 或 27 份反应混合物。
试剂 | 每次单次 20 μL反应的体积 (μL) |
---|---|
2× KiCqStart SYBR Green qPCR 预混液 | 10 |
正向引物 (10 μM) | 0.9 |
反向引物 (10 μM) | 0.9 |
PCR级纯水 | 3.2 |
2. 将合适的标准曲线模板/cDNA进行1:10倍(或实验室适用稀释浓度)的连续稀释,
以使每份稀释液均含有 20 μL 模板(共 6种稀释液)。
3. 加入 5 μL 合适模板连续稀释液(标准曲线),样品测试 cDNA 或水 (NTC) 至指定
试管或孔。
4. 每管或每孔加入 15 μL反应混合物。
5. 盖上盖子或密封 PCR 板和标签。(确保标签不会遮蔽仪器的激发/
检测光路。)
6. 根据表 P17-44操作样本。
循环条件 | 温度 (°C) | 时间(秒) |
---|---|---|
变性/热启动 | 95 | 30 |
步骤1-2重复40个循环 | ||
第1步 | 95 | 5 |
第2步 | 60 | 30 |
说明:使用标准解离曲线实验方案(数据收集)。
Network error: Failed to fetch