Merck
1674004
USP
维甲酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
视黄酸, ATRA, 全反式维甲酸, 维生素A酸, 维甲酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 X 30 MG
$627.00
$627.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 X 30 MG
$627.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28O2
CAS号:
分子量:
300.44
Beilstein:
2057223
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$627.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
tretinoin
制造商/商品名称
USP
mp
180-181 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Tretinoin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tretinoin Cream
  • Tretinoin Gel
  • Tretinoin Topical Solution
  • Isotretinoin
  • Isotretinoin Capsules
  • Acitretin
生化/生理作用
全−反式−视黄酸(ATRA)是视黄酸受体(RAR)和视黄醇类 X 受体(RXR)的配体。所结合的RAR和RXR可作为调节正常细胞和恶性细胞的生长和分化的转录因子。细胞色素P450(CYP)可催化ATRA的4-羟基化。视黄酸可使胚胎干细胞成为神经元。
视黄酸受体(RAR)和类视黄醇X受体(RXR)的配体; 引发胚胎干细胞成为神经元。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tretinoin
United States Pharmacopeia, 41(4), 4478-4478 (2020)
Isotretinoin
United States Pharmacopeia, 49(3), 2457-2457 (2023)
Tretinoin Topical Solution
United States Pharmacopeia, 4479-4479 (2013)
Acitretin
United States Pharmacopeia, 35(5), 85-85 (2020)
Bogdan Jakiela et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 51(2), 229-241 (2014-03-05)
Human rhinoviruses (RVs) are a major cause of exacerbations in asthma and other chronic airway diseases. A characteristic feature of asthmatic epithelium is goblet cell metaplasia and mucus hypersecretion. Bronchial epithelium is also an important source of lipid mediators, including