API类
erythromycin
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
N([C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H](C2)C)O[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]3(O)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@](C4)(OC)C)O)C)C)O)(C)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C37H67NO13.C12H22O12/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m11/s1
InChI key
NNRXCKZMQLFUPL-WBMZRJHASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
应用
- Erythromycin Lactobionate for Injection
- Sterile Erythromycin Lactobionate
分析说明
其他说明
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3