主要文件
SU860199
Supelco
用于 Varian 自动进样器的二合一套件
pkg of 1000 ea, volume 1.5 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$715.00
$715.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$715.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
$715.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
black polypropylene cap (with 5.5 center hole)
clear glass
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
存货情况
not available in USA
外径 × 高度 × 内径
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
隔板厚度
1.3 mm
体积
1.5 mL
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)