主要文件
27254
Supelco
自动进样器卡口聚丙烯微量样品瓶
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$290.00
$290.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$290.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
$290.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
物料
natural polypropylene vial
特点
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 1000 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
体积
0.75 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)