主要文件
SU860083
Supelco
1.5mL 8-425 螺纹棕色玻璃螺纹口样品瓶
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$34.70
$34.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$34.70
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$34.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
amber glass vial (standard opening)
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
体积
1.5 mL
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)