Z115142
别名:
V-Vials screw cap glass vials
Z115142-12EA
$339.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z115150
V-Vials® 螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖
SYNV130501
Synthware™ conical bottom reaction vial with holed compression cap
Z174955
Conical reaction vial
Supelco
Z115134
SYNV131005
Z115118
V-Vials® 螺纹口样品瓶,带实心瓶盖
27273
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
33303
Mininert®阀,螺纹
27018
854190
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
PTFE/silicone cap linerblack phenolic capclear glass vial
closure type black phenolic hole capclosure type screw top vial
20 mm × 50 mm
3 mL
20-400 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
27177
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
Z256064
Wheaton 带橡胶衬里瓶盖的样品瓶
29384-U
经过认证的螺纹口样品瓶套装,12×32mm,9mm 螺纹,未组装
29378-U
27340
预清洗和组装试剂瓶,100个装
CLS7095D5X
Corning® 一次性巴斯德移液器,大包装