主要文件
Z291633
Supelco
12×32mm 标准螺纹自动进样器样品瓶
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening), thread for 8-425
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$62.60
$62.60
国内现货,预计发货时间2025年4月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$62.60
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$62.60
国内现货,预计发货时间2025年4月23日详情
获取大包装报价
物料
clear glass vial (standard opening)
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
体积
2 mL
2 mL
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由硼硅酸盐玻璃制成。样品瓶使用 8mm 隔垫和螺纹瓶盖
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)