主要文件
854981
Supelco
11.6×32mm 广口 (6 mm) 钳口样品瓶,容量 1.5mL
volume 1.5 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$264.00
$264.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$264.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$264.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
amber glass vial
特点
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 1000 ea
外径 × 高度 × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
体积
1.5 mL
配件
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
These standard and large opening vials (crimp top, 1.5 mL, amber glass, 11.6 x 32 mm) are used with aluminum seals. The 11 mm aluminum seals have 6 mm openings.
适用性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
其他说明
样品瓶内径因制造商而不同。只有下列产品号的内插管与此类广口样品瓶兼容。
  • SU860067 PK100 0.1mL 6×31mm 锥形玻璃内插管
  • 854988 PK1000 0.1mL 6×31mm 锥形玻璃内插管
  • SU860066 PK100 0.1mL 6×28mm 带底部支架的锥形玻璃内插管
  • 854110 PK1000 0.1mL 6×28mm 带底部支架的锥形玻璃内插管
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)