主要文件
29373-U
Supelco
Certified screw thread vials, amber, 9 mm thread, 12 x 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$38.40
$38.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$38.40
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$38.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
amber glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
2 mL
配件
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
适用性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
其他说明
样品瓶内径因制造商而不同。下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
  • 29435-U,一包 100 支,经过认证的 200μL 玻璃内衬管,心轴精度点,6×29mm,带底部支脚
  • 29436-U,一包 100 支,经过认证的 250μL 玻璃内衬管,锥形底部,6×31mm
  • 29437-U,一包 100 支,经过认证的 300μL 玻璃内衬管,锥形底部,6×30mm
  • 29441-U,一包 100 支,经过认证的 350μL 玻璃内衬管,平底,6×31mm
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)