主要文件
SU860043
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Short thread vial with integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NB.11
物料
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
特点
TopSert
包装
pkg of 100 ea
存货情况
not available in USA
外径
11.6 mm
直径× 高度
11.6 mm × 32 mm
体积
0.2 mL
配件
thread for 9 mm
相容性
for use with 9 mm short thread screw caps
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)