主要文件
Z173118
Sigma-Aldrich
Aldrich ® Schlenk 型适配器
Straight with glass stopcock on side-arm, male joint: threaded 14/20, female joint: threaded 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.43
接合處
female joint: threaded14/20
male joint: threaded14/20
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带氟橡胶 O 形环的热塑性螺帽,可在 140℃ 下使用。
聯結
参见 螺纹磨砂玻璃教程 ,看看螺纹接头如何工作。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)