Merck
所有图片(15)
主要文件
ZRB1142
Sigma-Aldrich
抗-MLKL抗体,克隆3F13,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$284.00
4 X 25 μL
$584.00
$284.00
预计发货时间2025年3月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$284.00
4 X 25 μL
$584.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
$284.00
预计发货时间2025年3月27日详情
获取大包装报价
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3F13, recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 54.32 kDa
observed mol wt ~54 kDa
物種活性
mouse, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Mlkl(74568)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆3F13是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测混合谱系激酶结构域样蛋白(MLKL)。它靶向N末端区的16个氨基酸的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于来自鼠混合谱系激酶结构域样蛋白(MLKL)N端区域的16个氨基酸。
應用
抗MLKL,克隆3F13 ZooMAb,目录号ZRB1142,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向混合谱系激酶结构域样蛋白(MLKL),并已测试可用于免疫荧光,免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1000稀释液在C2C12细胞裂解液中检测到MLKL。
免疫荧光分析:代表性批次的1:100稀释液,在大鼠肾组织切片中检测到MLKL。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在小鼠肾和大鼠肾组织切片中检测到MLKL。
注释:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会有所不同。
標靶描述
混合谱系激酶结构域样蛋白(UniProt:Q9D2Y4;又称MLKL)是由鼠的Mlkl基因(基因ID:74568)所编码的。MLKL是一种假激酶,在TNF诱导的坏死病中起关键作用。MLKL在胸腺,结肠,肠,肝,脾和肺中高表达,而在骨骼肌,心脏和肾脏中的表达水平低得多。在大脑中未检测到。MLKL在被RIPK3磷酸化后被激活,从而诱导构象转换,这对于坏死病至关重要。MLKL的蛋白激酶结构域具有催化活性,但包含一个假活性位点,在Lys-219和Gln-343残基之间具有相互作用。在被RIPK3磷酸化后,MLKL通过其氨基末端卷曲螺旋结构域经历活性构象和同源三聚化。磷酸化对于MLKL的同三聚化及其随后定位于质膜也是必不可少的。MLKL的质膜定位被认为对于Ca2+内流至关重要,Ca2+内流是TNF诱导的坏死病的早期事件。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、再现性和稳定性。(参考文献:Cai, Z et al. (2014).Nat. Cell Biol. 16(1): 55-65)。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含5%海藻糖的PBS中冻干。正常外观为粗糙或半透明树脂。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
复溶至25 μL后为30 μg/mL。请参考有关应用和样品类型的建议起始稀释度或滴度指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Abha Banerjee et al.
Frontiers in immunology, 15, 1348043-1348043 (2024-02-23)
Diabetes is a debilitating disease that leads to complications like cardiac dysfunction and heart failure. In this study, we investigated the pathophysiology of diabetes-induced cardiac dysfunction in mice with dyslipidemia. We hypothesize diabetes in ApoE knockout (ApoE-/-) mice induces cardiac