Merck
PHL89525
松脂醇
phyproof® Reference Substance
别名:
(+)-松脂醇, 4,4′-((1S,3aR,4S,6aR)-六氢呋喃[3,4-c]呋喃-1,4-二基)双(2-甲氧基苯酚), 4,4′-[(1S,3aR,4S,6aR)-四氢-1H,3H-呋喃[3,4-c]呋喃-1,4-二基]双(2-甲氧基苯酚) )
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$808.00
$808.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$808.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22O6
CAS号:
分子量:
358.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$808.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4
InChI
1S/C20H22O6/c1-23-17-7-11(3-5-15(17)21)19-13-9-26-20(14(13)10-25-19)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h3-8,13-14,19-22H,9-10H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
InChI key
HGXBRUKMWQGOIE-AFHBHXEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
松脂素存在于包括药用植物在内的多种植物中,如水生接骨木、杜仲、安息香属、连翘以及特级初榨橄榄油中。其中的接骨木属广泛分布于欧洲、亚洲和北非,并已在传统医学中作为止痛药、抗病毒药、抗炎药、止血药和利尿药用于瘀伤、骨折和水肿。松脂素可通过引起真菌质膜的损伤而显示出有效的抗真菌特性。它通过抑制TNF-α的产生(很可能是通过抑制NF- κB和AP-1)而发挥出抗氧化和抗炎的作用。
通过抑制TNF-α的产生而发挥出抗氧化和抗炎的作用。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)