Merck
PHL80349
槲皮素 3-葡糖苷酸
phyproof® Reference Substance
别名:
3,3′,4′5,7-五羟基黄酮 3-葡糖苷酸, 槲皮素 3- O -β- D -葡糖苷酸, 槲皮素-3-葡糖醛酸甙, 米克列宁, 米氏菌素
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,060.00
$1,060.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,060.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H18O13
CAS号:
分子量:
478.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,060.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
InChI key
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: carum pimpinella
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)