Merck
ERMAE003
Supelco
四甲基脲
ERM®, certified reference material
别名:
1,1,3,3-四甲基脲, TMU
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
116.16
Beilstein:
773898
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.24
如需咨询该产品ERMAE003,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
等級
certified reference material
agency
ERM®
形狀
liquid
製造商/商標名
JRC
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please click on the below product number:
ERMAE003
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)