主要文件
29319-U
Supelco
经过认证的带隔垫聚丙烯盖
9 mm cap, PTFE/silicone septum, dark blue polypropylene cap
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$44.40
$44.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$44.40
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$44.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
PTFE/silicone septum
dark blue polypropylene cap
特点
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
隔板厚度
1.5 mm
配件
thread for 9 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)