主要文件
27554
Supelco
ABC Vial(仅样品瓶)
clear glass vial, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$503.00
$503.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$503.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$503.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
clear glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
1.8 mL
配件
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些样品瓶带有 9mm 螺纹,可用于自动系统。用于需要 12×32mm 螺纹口或钳口样品瓶的自动进样器。
  • 开口比标准螺纹盖样品瓶宽 40%
  • 先进的螺纹设计确保密封性良好
  • 兼容大多数使用钳口样品瓶的 GC 自动进样器
不包括瓶盖和隔垫。请单独订购。
适用性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
其他说明
内衬管的直径因制造商而不同。只有下列货号的内衬管与此类广口进样瓶兼容。
  • 24719,24720 6×29mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24721 6×29mm 带底部支脚的玻璃内衬管
  • 24722 6×29mm 带底部支脚的聚丙烯内衬管
  • 24717,24718 6×31mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24715,24716 6×31mm 平底玻璃内衬管
法律信息
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)