物料
clear glass vial (with marking spot)
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
体积
1.5 mL
配件
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
在来自工业和市政污泥的壬基酚聚乙氧基羧酸盐(NPEC)的亚临界(热水)水/乙醇萃取物中,短螺纹自动采样器样品瓶可用于同时洗脱NPEC,并将其衍生为各自的甲酯形式。[1]
适用性
自动采样器的兼容性:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL,GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC自动采样器
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL,GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC自动采样器
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
其他说明
样品瓶内径因制造商而不同。只有下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
- SU860067 0.1mL 6×31mm 锥形玻璃内衬管,每包 100 个
- 854988 0.1mL 6×31mm 锥形玻璃内衬管,每包 1000 个
- SU860066 0.1mL 6×28mm 带底部支脚的锥形玻璃内衬管,每包 100 个
- 854110 0.1mL 6×28mm 带底部支脚的锥形玻璃内衬管,每包 1000 个
相关产品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Subcritical (hot) water/ethanol extraction of nonylphenol polyethoxy carboxylates from industrial and municipal sludges.
Field JA and Reed RL.
Environmental Science & Technology, 33 (16), 2782-2787 (1999)