主要文件
29169-U
Supelco
双金属(磁性)20mm 钳口密封盖样品瓶,带有聚四氟乙烯/硅胶隔垫
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
red seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
别名:
BiMetal Crimp Seals
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$151.00
$151.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$151.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$151.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
PTFE/silicone septa
red seal
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径× 厚度
20 mm × 3 mm
相容性
for use with 20mm crimp seal vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
双金属瓶盖由锡和铝制成,更易密封 20mm 锡密封盖。密封盖表面由铝制成,内部由锡制成,以此获得磁性表面。有多种颜色的瓶盖可供选择。
其他说明
我们建议使用钳口启盖器(产品号 33283)拆卸双金属钳口密封盖。基于开瓶器的机理,钳口启盖器比手动启盖器(产品号 33183)更经济适用。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Treviso, IT
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Usage activity
    Great for sealing vials, not ideal for headspace analysis