主要文件
508438
Supelco
斜顶圆底顶空样品瓶
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22 mm × 45 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
clear glass vial
round bottom
描述
beveled finish
特点
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
22 mm × 45 mm × 12.5 mm
体积
10 mL
配件
thread for 20 mm
相容性
for use with PerkinElmer
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)