主要文件
28617-U
Hamilton® 7701.2 注射器
7701.2, volume 1.2 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
别名:
Gas Chromatography Syringe
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$268.00
$268.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$268.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
$268.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
cone tip stainless steel (point style 1)
针尺寸
26s ga (cone tip)
特点
Modified Microliter¿ Syringe
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 203185
针长度
51 mm (2 in.)
体积
1.2 μL
相容性
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
一般描述
适合 CTC 自动进样器的 C-Line 注射器
新型的 C-Line 注射器可用于所有 GC 和 HPLC PAL 仪器。C-Line 注射器采用独创的粘合针头设计,可以有效避免样品和粘合表面之间的相互作用。新型活塞头惰性材料具有很高的耐化学性,使用寿命更长。带颜色的针头刻度指示和独特的端盖可确保正确的安装和操作。C-Line 注射器有 5μL 到 1000μL 各种体积可供选择。
应用
  • Direct sample injection from a syringe needle into a separation capillary: Illustrating the utility of Hamilton 7701.2 syringe in analytical chemistry applications (Opekar and Tuma, 2018).
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)