主要文件
27506-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE liner
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$336.00
$336.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$336.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$336.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特点
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
15 mm × 45 mm
体积
4 mL
配件
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带白色 PTFE 衬垫的黑色固体酚醛树脂瓶盖(pulp/铝箔)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)