Merck
2632725
Supelco
进样口衬管,分流式(填充玻璃棉),用于带 SPL-17 进样器的 17A
pkg of 25 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 PKG
$899.00
$899.00
预计发货时间2025年6月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 PKG
$899.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115719
$899.00
预计发货时间2025年6月04日详情
获取大包装报价
包装
pkg of 25 ea
长度 × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)