2879805U
2879805-U
$257.00
1 of 10
Supelco
2877605-U
进样口衬管,用于 GC-2010 系统的 FocusLiner™
2048605
进样口衬管,分流/不分流直通式(填充玻璃棉)
21003-U
Therm-O-Ring 密封圈
2878605-U
进样口衬管,分流/不分流式 FocusLiner™,用于带 SP-17 的 17A(填充玻璃棉)
2879825-U
进样口衬管,分流/不分流式 FocusLiner™(填充玻璃棉)
2055105
进样口衬管,带杯的分流式(在 Chromosorb-W HP 上填充 10% OV-1)
2878905-U
进样口衬管,分流/不分流式 FocusLiner™,用于可编程毛细管进样器(填充玻璃棉)
2631005
进样口衬管,分流式(填充玻璃棉),用于 AutoSystem
2879925-U
进样口衬管,分流/不分流,具有锥部的 FocusLiner™(填充玻璃棉)
2879905-U
pkg of 5 ea
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
GC Columns, Accessories & Adsorbents
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.