主要文件
24710
Supelco
螺纹口聚丙烯样品瓶
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$648.00
$648.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$648.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
$648.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
natural polypropylene vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × 高度
12 mm × 32 mm
体积
0.75 mL
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)