主要文件
Z162523
Sigma-Aldrich
螺纹口聚丙烯样品瓶
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$582.00
$582.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$582.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$582.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
natural polypropylene vial
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO/CEN 15968-2010
管理合规性
suitable for FDA C-010.02
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
12 mm × 32 mm
体积
0.3 mL
配件
thread for 8-425
应用
PFAS testing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)