主要文件
27422
Supelco
自动进样器卡口聚丙烯微量样品瓶
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$38.80
$38.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$38.80
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$38.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
natural polypropylene vial
描述
with molded conical insert
特点
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
0.5 mL
配件
thread for 11 mm
相容性
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)