主要文件
24705
Supelco
2mL 标准开口样品瓶的内衬管,4.6mm 内径
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$122.00
$122.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$122.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$122.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
conical clear glass (with polyflange)
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
5 mm × 29 mm
体积
0.15 mL
相容性
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Vial inserts do not restrict the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)