主要文件
24701
Supelco
2mL 标准开口样品瓶的内衬管,4.6mm 内径
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 EA
$66.30
$66.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 EA
$66.30
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
$66.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
clear glass (shell style)
包装
pkg of 200 ea
外径 × 高度
5 mm × 31 mm
体积
0.25 mL
相容性
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)