主要文件
Z722758
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,940.00
$1,940.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,940.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103900
NACRES:
NB.22
$1,940.00
请联系客服了解存货情况
特点
to hold 12 x 15 mL tubes
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Hettich 1015
参数
4,146 max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)