Merck
Z652229
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 1.5 ml tubes 11x28 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
描述
for use with 1252-A, 1258-A, 2434, 2437, 1195-A, 1189-A, 1158-L, 1154-L, 1555, 1552, 1553, 1789-A, 4790-A, 4489-A, 1226-A, 1213-A, 2428
特點
Holds 1.5 mL tubes
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Hettich 2031
技術
centrifugation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG