主要文件
Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
别名:
Hettich® centrifuge adapters
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$29.70
$29.70
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$29.70
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
$29.70
请联系客服了解存货情况
特点
Holds 5 mL tubes
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Hettich 1054-A
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)