主要文件
Z724173
Hettich ® MIKRO 220/220R 离心机
MIKRO 220R, AC/DC input 240 V AC
别名:
Hettich MIKRO 220
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$9,300.00
1 EA
$9,300.00
$9,300.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$9,300.00
1 EA
$9,300.00
About This Item
UNSPSC代码:
40161701
NACRES:
NB.22
$9,300.00
请联系客服了解存货情况
AC/DC输入
, Schuko plug
, UK plug
特点
CE compliant
cooling
refrigerated
制造商/商品名称
Hettich 2205
参数
temp. range at -20-40 °C
18000 rpm
31514 rpm
技术
centrifugation: suitable
高度 × 宽度 × 直径
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 650 mm (25.5 in.)
重量
42 kg (92.5 lb)
相容性
CSA or cTUVus label for Canada (SCC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
注意:MIKRO 220 和 220R 是强大、紧凑的台式离心机,用于处理 0.2-2.0 mL 的微升管。此外,冷藏 MIKRO 220R 还可容纳高达 50 mL 的试管。
这些离心机用于临床实验室以及遗传研究、病毒学、细胞学和细菌学。MIKRO 220R 的容量、性能和冷却专为满足 PCR 应用的样本制备需求而设计。
转子和其他离心机配件均为单独出售。
  • 非冷藏 (220) 和冷藏 (220R) 版本
  • 可容纳 0.2-2.0 mL 微量管(冷藏 MIKRO 220R 也可容纳高达 50 mL 的管)
  • 即使在转子达到较高转速时,助跑时间和慢跑时间也非常短
  • 不锈钢离心室
  • 电动锁定盖,观察端口在盖中
  • 快速输入铝箔键盘
  • 转子运行过程中盖锁定和保持
  • 盖子掉落保护
  • 紧急盖锁释放
  • 电动机过热保护
  • 灭菌舱过热保护(仅 MIKRO 220R)
  • 关闭不平衡
  • 转子自动识别
  • 易交换的转子
  • 10 可编程存储器
转子和其他离心机配件均为单独出售。
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)