主要文件
Z601209
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.22
特点
Holds 0.2 mL tubes
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
Hettich 2024
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)