Merck
T7201
Sigma-Aldrich
凝血酶 来源于牛血浆
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
别名:
IIa 因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
如需咨询该产品T7201,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
形狀
lyophilized powder
比活性
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
分子量
heavy chain ~31 kDa
light chain ~6 kDa
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
凝血酶是止血方面的最终凝血蛋白酶,促进促凝血和抗凝作用。[1]凝血酶由 A 链和催化 B 链组成,催化口袋由 His57、Asp102、Ser195 和 Ser214 组成。在 C 端有纤维蛋白原识别站点 (FRS) 和肝素结合站点 (HBS)。[2]凝血酶的主要功能是将纤维蛋白原裂解为纤维蛋白。[3]协调凝血级联反应并与不同底物结合。它与蛋白酶激活受体 (PAR) 协同完成生理功能。高水平的凝血酶可引起多巴胺能神经元的神经毒性并促进帕金森病的进展s 病。[4]凝血酶水平改变调节多发性硬化的凝血途径。[5]冠状动脉疾病 (CAD) 患者显示凝血酶水平升高。[6]
應用
凝血酶用于站点融合蛋白的位点特异性裂解,重组融合蛋白含有可进入的凝血酶识别站点,用于去除亲和标签。凝血酶已被用于一项研究,以评估一种新的抗血小板治疗急性冠状动脉综合征。 [7]
来自牛血浆的凝血酶已用于 mini-calpain-5 融合蛋白中麦芽糖结合蛋白标签的裂解[8]和血清样品中凝血酶/水蛭素加标实验。[9]
生化/生理作用
丝氨酸蛋白酶,选择性断开纤维蛋白原中的精氨酸-甘氨酸键,形成纤维蛋白以及纤维蛋白肽 A 和 B。
單位定義
活性以NIH单位表示,它是通过与NIH凝血酶参考标准品直接对比而获得的。
外觀
从生理盐水柠檬酸钠缓冲液 (pH 6.5) 冻干
準備報告
传统凝血酶产品用牛脑活化,而 T7201 用牛肺活化,不含任何牛脑产品。
分析報告
基于 Biggs 改性法的 NIH 分析过程使用 0.2mL 稀释血浆(由血浆与等量生理盐水混合制得)作为底物,以及 0.1mL 凝血酶样品(在含 1% 白蛋白缓冲液中保持稳定)。只使用 15-25 秒之间的凝血时间分析凝血酶浓度。
活性是通过与一种K批次的NIH凝血酶参考标准品进行直接比较而得到并以NIH单位进行表达的。
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Small-angle X-ray scattering of calpain-5 reveals a highly open conformation among calpains
Gakhar L, et al.
Journal of Structural Biology, 196(3), 309-318 (2016)
Karin A L Müller et al.
Current vascular pharmacology, 10(5), 606-618 (2012-06-26)
Acute coronary syndromes (ACS) are triggered by enhanced platelet activation and aggregation. Hence, a cornerstone of successful secondary prevention in ACS is an effective platelet inhibition. Additionally, coronary interventions (PCI) lead to even increased artherothrombotic risks, another challenge in preventing
Thrombin-mediated degradation of parathyroid hormone in serum tubes
Laulu SL, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 437, 191-196 (2014)
Lokesh Gakhar et al.
Journal of structural biology, 196(3), 309-318 (2016-07-31)
Calpain-5 is a calcium-activated protease expressed in the retina. Mutations in calpain-5 cause autosomal dominant neovascular inflammatory vitreoretinopathy (ADNIV, OMIM#193235). The structure of calpain-5 has not been determined, thus hindering the investigation of its proteolytic targets and pathological role in
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Parsons MEM, et al.
Multiple Sclerosis Journal, 3(4), 84-84 (2017)