一般說明
凝血酶是止血过程中的最终凝血蛋白酶,可同时促进促凝血和抗凝血作用。
凝血酶由肝脏中的非活性凝血酶原蛋白水解产生。它是具有四个结构域的糖蛋白:包含Gal域的10 γ羧化谷氨酸,两个kringle域和胰蛋白酶样丝氨酸蛋白酶结构域。凝血酶原基因位于人类染色体11p11.2上。
應用
人血浆凝血酶已用于:
- 的制备纤维蛋白凝胶,以评估人骨髓基质细胞(hBMSC)形态,
- 血小板活化,
- 评估内皮细胞(EC)单层完整性
凝血酶被用于重组融合蛋白的位点特异性切割,这些重组融合蛋白具有可接近的凝血酶识别位点以除去亲和标签。
生化/生理作用
凝血酶的主要功能是将纤维蛋白原裂解为纤维蛋白,帮助稳定凝块形成。凝血酶原基因的广泛突变造成自身缺陷,导致凝血异常,如凝血酶原异常和凝血酶原低下。高水平的凝血酶可在多巴胺能神经元中引起神经毒性,并导致帕金森病恶化。通过调整凝血酶水平,可调节多发性硬化症的凝血途径。冠心病(CAD)患者的凝血酶水平会升高。凝血酶在大脑神经原纤维缠结中积累可能有助于tau蛋白聚集,形成阿尔茨海默氏病病理。
凝血酶被用于重组融合蛋白的位点特异性切割,这些重组融合蛋白具有可接近的凝血酶识别位点以除去亲和标签。凝血酶在一项研究中被用于研究蛋白C通路在肠屏障功能中的作用。
选择性裂解纤维蛋白原中 Arg-Gly 键形成纤维蛋白和纤维蛋白肽 A 和 B 的丝氨酸蛋白酶。
單位定義
直接与NIH凝血酶参考标准比较而得到NIH单位表示的活性
外觀
由生理盐水柠檬酸钠缓冲液,pH 6.5,制得冻干粉
分析報告
NIH 试验步骤基于 Biggs 方法的改进,使用 0.2mL 稀释血浆(与生理盐水 1:1 混合,作为底物)和 0.1mL Biggs 凝血酶样品(稳定于 1% 缓冲白蛋白溶液中)。只使用 15-25 秒之间的凝血时间分析凝血酶浓度。
其他說明
查看更多关于 凝血酶的信息, 请访问 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer。
免責聲明
供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
基底
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Multiple Sclerosis Journal, 3(4) (2017)
Substrate stiffness combined with hepatocyte growth factor modulates endothelial cell behavior
Biomacromolecules, 17(9), 2767-2776 (2016)
Platelet subpopulations remain despite strong dual agonist stimulation and can be characterised using a novel six-colour flow cytometry protocol
Scientific reports, 8(1), 1441-1441 (2018)
PloS one, 6(6), e21744-e21744 (2011-07-09)
Neural stem/progenitor cells (NSPCs) have great potential as a cell replacement therapy for spinal cord injury. However, poor control over transplant cell differentiation and survival remain major obstacles. In this study, we asked whether dibutyryl cyclic-AMP (dbcAMP), which was shown
Thrombin a-chain: activation remnant or allosteric effector?
Thrombosis, 2010 (2010)
商品
凝血酶因子IIa是一种内切丝氨酸蛋白酶,可选择性地裂解纤维蛋白原的Arg -Gly键,形成纤维蛋白并释放纤维蛋白肽A和B。
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.