Merck
T7326
Sigma-Aldrich
凝血酶 来源于牛血浆
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
别名:
IIa 因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
表单
lyophilized powder
比活
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
组成
Protein, ≥50%
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
凝血酶是止血过程中的最终凝血蛋白酶,可同时促进促凝血和抗凝血作用。凝血酶由带有催化口袋的A链和B链组成。C末端区域具有纤维蛋白原识别位点(FRS)和肝素结合位点(HBS)。凝血酶的主要功能是将纤维蛋白原裂解为纤维蛋白。它会协调凝血级联反应并与蛋白酶激活受体(PAR)协调以调节生理功能。高水平的凝血酶可在多巴胺能神经元中引起神经毒性,并导致帕金森病的疾病进展。凝血酶水平的改变可调节多发性硬化症中的凝血途径。冠心病(CAD)患者的凝血酶水平会升高。
应用
凝血酶被用于重组融合蛋白的位点特异性切割,这些重组融合蛋白具有可接近的凝血酶识别位点以除去亲和标签。凝血酶已被用于评估急性肝衰竭中凝血异常的研究中。
来自牛血浆的凝血酶可用于:
  • 从包埋在微泡中的纤维蛋白原生成纤维蛋白
  • 镍树脂上的氢化酶成熟蛋白(HypF-N)的裂解
作为模拟根管内造血的恢复模型
生化/生理作用
丝氨酸蛋白酶,选择性断开纤维蛋白原中的精氨酸-甘氨酸键,形成纤维蛋白以及纤维蛋白肽 A 和 B。
单位定义
活性以NIH单位表示,通过与NIH凝血酶参考标准品直接对比确定。
外形
含有氯化钠和Tris-HCl,pH 7.0的冻干粉
制备说明
传统的凝血酶产品可用牛脑凝血活酶活化,而T7326可用牛肺凝血活酶活化,并在制剂中不含任何牛脑产品。
分析说明
基于 Biggs 改性法的 NIH 分析过程使用 0.2mL 稀释血浆(由血浆与等量生理盐水混合制得)作为底物,以及 0.1mL 凝血酶样品(在含 1% 白蛋白缓冲液中保持稳定)。只使用 15-25 秒之间的凝血时间分析凝血酶浓度。
活性是通过与一种K批次的NIH凝血酶参考标准品进行直接比较而得到并以NIH单位进行表达的。
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fibrin-Targeted Polymerized Shell Microbubbles as Potential Theranostic Agents for Surgical Adhesions
Gormley CA, et al.
Langmuir (2019)
Banwari Agarwal et al.
Journal of hepatology, 57(4), 780-786 (2012-06-28)
In acute liver failure (ALF), prothrombin time (PT) and its derivative prothrombin time ratio (PTR) are elevated, and are considered predictors of increased bleeding risk. We aimed at determining whether increased PT/PTR reflects the haemostatic potential and bleeding risk in
Backbone NMR assignments of HypF-N under conditions generating toxic and non-toxic oligomers
Patel JR, et al.
Biomolecular NMR Assignments, 1-5 (2018)
Increased plasma thrombin potential is associated with stable coronary artery disease: An angiographically-controlled study
Tosi F, et al.
Thrombosis Research, 155, 16-22 (2017)
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Parsons MEM, et al.
Multiple Sclerosis Journal, 3(4), 84-84 (2017)