Merck
SRE0003
Sigma-Aldrich
凝血酶 来源于牛血浆
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
别名:
IIa 因子
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10000 UNITS
$783.00
100000 UNITS
$4,720.00
70 EA
查询
120 EA
查询
$783.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10000 UNITS
$783.00
100000 UNITS
$4,720.00
70 EA
查询
120 EA
查询
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
$783.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
bovine plasma
质量水平
表单
powder
比活
80-500 NIH units/mg protein
应用
diagnostic assay manufacturing
运输
wet ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
丝氨酸蛋白酶,选择性断开纤维蛋白原中的精氨酸-甘氨酸键,形成纤维蛋白以及纤维蛋白肽 A 和 B。
单位定义
活性以NIH单位表示,它是通过与NIH凝血酶参考标准品直接对比而获得的。
分析说明
基于 Biggs 改性法的 NIH 分析过程使用 0.2mL 稀释血浆(由血浆与等量生理盐水混合制得)作为底物,以及 0.1mL 凝血酶样品(在含 1% 白蛋白缓冲液中保持稳定)。只使用 15-25 秒之间的凝血时间分析凝血酶浓度。
活性是通过与一种K批次的NIH凝血酶参考标准品进行直接比较而得到并以NIH单位进行表达的。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)