主要文件
SML0927
Sigma-Aldrich
双茜素
≥98% (HPLC)
别名:
1,1′-(6,6′-二羟基-5,5′-二甲氧基[1,1′--联苯]-3,3′-二基)双乙酮, 4′,4′′′-二羟基-5′,5′′′-二甲氧基-3′,3′′′-二苯甲酮(8CI), 脱氢二乙酰香草醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18O6
CAS号:
分子量:
330.33
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
储存温度
room temp
生化/生理作用
Diapocynin 是一种提议的 NADPH 氧化酶(NOX)抑制剂,是一种抗炎和抗氧化剂。
Diapocynin 是一种提议的 NADPH 氧化酶(NOX)抑制剂,是一种抗炎和抗氧化剂。双泛神经递质可以减轻帕金森氏病动物模型的氧化损伤和神经炎症反应。 Diapocynin 逆转 PD 的 LRRK2R1441Gtg 小鼠的运动协调缺陷。
Diapocynin 是载脂蛋白的共价二聚体[1],是其功能性代谢产物。[2]它是由中性粒细胞通过髓过氧化物酶介导的氧化激活而产生的。研究表明,比罗布麻宁的神经保护作用更强。[2]
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Diapocynin and apocynin administration fails to significantly extend survival in G93A SOD1 ALS mice
Trumbull KA, et al.
Neurobiology of Disease, 45(1), 137-144 (2012)
Sclerosis: New Insights for the Healthcare Professional, 25-25 (2012)
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research