Merck
RES3041T
SAFC
TMP 二钠盐
别名:
单磷酸麝香草酚酞 二钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
RES3041T-A102X
$206.00
RES3041T-A103X
$709.00
$206.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
RES3041T-A102X
$206.00
RES3041T-A103X
$709.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H29Na2O7P · xH2O
CAS号:
分子量:
554.48 (anhydrous basis)
Beilstein:
7616883
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
$206.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
synthetic
质量水平
表单
powder
杂质
Free Thymolphthalein: tested
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1c(cc(c(c1)C)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C)C(C)C.O
InChI
1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
VXAAAGIFNPRCKZ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
法律信息
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)