主要文件
1.08175
Supelco
百里酚酞
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
别名:
百里酚酞
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$172.00
25 G
$430.00
100 G
$1,510.00
$172.00
国内现货,预计发货时间2025年4月01日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$172.00
25 G
$430.00
100 G
$1,510.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H30O4
CAS号:
分子量:
430.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171502
EC索引号:
204-729-7
NACRES:
NB.21
$172.00
国内现货,预计发货时间2025年4月01日详情
获取大包装报价
产品名称
百里酚酞, indicator ACS,Reag. Ph Eur
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
表单
solid
缺失
≤1% loss on drying, 110°C
颜色
white to almost white
visual transition interval
9.0-10.5, colorless to blue
mp
253 °C
堆积密度
400 kg/m3
λmax
592-596 nm (buffer pH 10.5)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1C(c4c(cccc4)C1=O)(c3c(cc(c(c3)C(C)C)O)C)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChI key
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Electrode Based on the MWCNTs and Electropolymerized Thymolphthalein for the Voltammetric Determination of Total Isopropylmethylphenols in Spices:本文使用多壁碳纳米管和电聚合百里酚酞改性电极,开发灵敏的电化学传感器测定香辛料中的百里香酚和香芹酚(Chernousova et al., 2023)。
  • Fluorescence Enhancement Mechanism of Thymolphthalein-Based Probe by Coordination Interaction with Zinc Ion:本文研究百里酚酞基探针通过与锌离子的配位作用实现荧光增强,说明它可用于分析应用(Huang et al., 2021)。
  • pH-Triggered Visual Detection of Escherichia coli Based on the Co-Assembly of Bacitracin and Thymolphthalein:本文提供一种使用百里酚酞和杆菌肽基探针通过pH刺激的视觉变化检测大肠杆菌的新方法(Lin et al., 2023)。
  • Bio-Thymol Containing New High-Performance Thymolphthalein-Based Polybenzoxazine: Thermal, Superhydrophobic and Dielectric Properties:开发一种掺入百里酚酞的新型聚苯并噁嗪材料,具有更高的热学、疏水和介电特性(Srinivasan et al., 2023)。
分析说明
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
外观:白色至类白色粉末,最终为淡黄色。
溶液澄清度(1 g/l;乙醇):通过测试
吸收最大值λmax.(缓冲液pH 10.5):592 - 596 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.01 g/l;缓冲液pH 10.5;以无水物计算):800 - 900
转换范围:pH 9.0 - pH 10.5 无色-蓝色
转换范围(根据ACS):通过测试
转换间隔(根据Reag.Ph.Eur.):通过测试
干燥失重(110 °C): ≤ 1 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3