Merck
MBD0020
Sigma-Aldrich
DAPI成品溶液,带抗衰减液
For Nuclear counterstain in Fluorescence Microscopy
别名:
4′,6-二脒基-2-苯基吲哚 二盐酸盐, DAPI染料, DAPI染色, DNA含量复染剂, 2-(4-氨基苯基)-6-吲哚甲酰胺 二盐酸盐, DAPI 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 ML
$187.00
$187.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
10 ML
$187.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H15N5 · 2HCl
CAS号:
分子量:
350.25
Beilstein:
4894417
MDL编号:
UNSPSC代码:
41105500
NACRES:
NA.55
$187.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
质量水平
表单
liquid
储存条件
protect from light
技术
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
荧光
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
适用性
suitable for nucleic acid staining
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
DAPI,4′,6-二氨基-2-苯基吲哚,是一种蓝色荧光核酸染色剂,在选择性结合双链DNA的小沟时会发出明亮的荧光。它对DNA的选择性和高细胞通透性使得对细胞核的染色几乎没有胞质背景干扰。DAPI-DNA复合物的激发和发射波长分别为360 nm和460 nm。大多数荧光染料在暴露在激发光下时会褪色(光漂白剂)。光漂白的量取决于分子的组成和曝光时间。带抗衰减溶液的DAPI预制溶液是一种抑制光漂白和延长荧光信号的制剂。
应用
在琼脂糖凝胶中染色DNA,DAPI比溴化乙锭敏感几倍。
在琼脂糖凝胶中染色DNA,DAPI比溴化乙锭敏感几倍。它可用于DNA的光足迹图谱,通过对双链复合体的特殊可视化检测印迹应用中的退火探针,并使用流式细胞分析术研究DNA中的变化并分析凋亡过程中的DNA含量。DAPI染色也是一种敏感和特异的支原体检测方法。
带抗衰减溶液的DAPI预制溶液是一种基于甘油的即用型溶液,以 1μg/mL 浓度提供在滴管瓶中,可直接应用于显微镜载玻片或盖玻片上的细胞或组织样品。建议在室温下预热,并在使用前旋转滴管瓶进行混合。将带抗衰减溶液的DAPI预制溶液在-20C下避光保存。
生化/生理作用
DNA的细胞渗透性荧光小沟结合探针。与双链DNA的小沟(富含AT的DNA优先)结合,形成稳定的复合物,其发出的荧光比单独的DAPI高约20倍。
特点和优势
  • 防止染料在成像过程中褪色。
  • 即用型液体。
  • 易用的滴管瓶应用。
  • 染色样品长期稳定。
  • 维持荧光信号-几乎没有淬灭。
外形
带抗衰减溶液的液体-预制DAPI溶液,以甘油-PBS溶液中1μg/mL 的浓度提供。
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lingzi Yu et al.
Poultry science, 100(2), 615-622 (2021-02-02)
The rapid renewal and repair of the intestinal mucosa are based on intestinal stem cells (ISC), which are located at the crypt bottom. Paneth cells are an essential component in the crypt, which served as the niche for ISC development.
Shuhui Zhang et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1658-1658 (2020-02-18)
This study explores the contributions of neutrophils to chemotherapeutic resistance and berberine-regulated cancer cell sensitivity to doxorubicin (DOX). In vitro experiments, continuous DOX treatment led to the shift of HL-60 cells to N2 neutrophils and thus induced chemotherapeutic resistance. The
Questions
  1. Is this product for immunofluorescence techniques?
    1 answer
    1. Yes, this product is tested for suitability in immunofluorescence. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/MBD0020-10ML0000191528.pdf