主要文件
S7114
Sigma-Aldrich
防褪色溶液
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$317.00
$317.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$317.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
$317.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
製造商/商標名
Chemicon®
品質等級
技術
activity assay: suitable (apoptosis)
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
dry ice
一般說明
防褪色剂:PBS溶液中的对苯二胺和甘油。
應用
用于荧光染色,包括DAPI和碘化丙啶。 防褪色剂通过抑制荧光信号的猝灭来防止由于光漂白和长时间暴露于高强度光源而导致的荧光或荧光信号氧化的永久损失。 适用于石蜡包埋、福尔马林固定的组织切片、全细胞(间期细胞核)和中期染色体。
提供的材料
每瓶含1 ml防褪色溶液
警告和注意事项
防褪色是潜在的毒素和刺激物。 使用时要格外小心。 避免接触眼睛、皮肤和粘膜。 处理时戴上手套和实验服。 遵循贵机构′危险废物处置指南。 盖紧盖子并避光。
相关产品
DAPI/防褪色液 S7113
碘化丙啶溶液 S7109
碘化丙啶/防褪色液 S7112
儲存和穩定性
推荐储存
-15ºC至-25ºC
避光
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.