推荐产品
用途
sufficient for 1000 fluorometric tests
检测方法
fluorometric
相关疾病
neurological disorders; genitourinary disorders; cancer
储存温度
−20°C
一般描述
细胞内 pH 值变化涉及多种生理和病理过程,包括细胞增殖、凋亡、受精、恶性肿瘤、多药耐药、离子转运、溶酶体贮积症和阿尔茨海默病。
该试剂盒可利用简单的标准方案测量各种条件下处理的细胞内 pH 值的下降。或者,酸负荷程序可用于测量与 GPCR 活化、生长因子活性或其他细胞刺激引起的细胞代谢变化相关的细胞内 pH 值升高。在将荧光 pH 染料以最小体积加载至细胞后,加入酸负荷程序氯化铵溶液。在该酸负载步骤后,在相对较大体积 (~4x) 的缓冲液中加入激动剂。突然更改体积变化启动氨 (NH3) 从细胞外流,导致细胞内 pH 值迅速降低,从而降低荧光信号。激动剂对随后细胞内 pH 值恢复的影响通过相对荧光信号增加进行测量。
该试剂盒可利用简单的标准方案测量各种条件下处理的细胞内 pH 值的下降。或者,酸负荷程序可用于测量与 GPCR 活化、生长因子活性或其他细胞刺激引起的细胞代谢变化相关的细胞内 pH 值升高。在将荧光 pH 染料以最小体积加载至细胞后,加入酸负荷程序氯化铵溶液。在该酸负载步骤后,在相对较大体积 (~4x) 的缓冲液中加入激动剂。突然更改体积变化启动氨 (NH3) 从细胞外流,导致细胞内 pH 值迅速降低,从而降低荧光信号。激动剂对随后细胞内 pH 值恢复的影响通过相对荧光信号增加进行测量。
应用
荧光细胞内 pH 测定试剂盒已用于测量细胞内 pH 值。[1]
特点和优势
比BCECF更好的替代物
适用性
本试剂盒可用于测定不同条件下细胞内的pH变化。
原理
荧光细胞内 pH 值测定试剂盒采用专有的细胞渗透性荧光指示剂 BCFL-AM,用于测量细胞内相对 pH 值变化。BCFL-AM 是常用的比率 pH 探针 2′,7′-双-(2-羧乙基)-5 (6)-羧基荧光素 (BCECF) 的较优替代品。与 BCECF 不同,BCECF 是一种复杂多变的异构体混合物,BCFL-AM 是一种单一异构体物质。BCFL-AM 具有与 BCECF-AM 相同的光谱响应(λ ex = 490 nm/λ em = 535 nm,用于单次测量或 λ ex = 505 nm/λ em = 535 nm 和 λ ex = 430 nm/λ em = 535 nm,用于比率测量),但增强了重现性。BCFL-AM 表现出 pH 依赖性的双重兴奋性,pKa~7.0, 激发等位点为 454 nm。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Selective inhibition of carbonic anhydrase-IX by sulphonamide derivatives induces pH and reactive oxygen species-mediated apoptosis in cervical cancer HeLa cells.
Koyuncu I, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 33(1), 1137-1149 (2018)
Shawn C Chafe et al.
Science advances, 7(35) (2021-08-29)
The metabolic mechanisms involved in the survival of tumor cells within the hypoxic niche remain unclear. We carried out a synthetic lethal CRISPR screen to identify survival mechanisms governed by the tumor hypoxia-induced pH regulator carbonic anhydrase IX (CAIX). We
Besa Emini Veseli et al.
FEBS letters, 594(18), 3067-3075 (2020-07-04)
6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase isoform 3 (PFKFB3) is a key enzyme of the glycolytic pathway, and it plays an essential role in angiogenesis. 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one (3PO) is frequently used as a glycolysis inhibitor and is thought to inhibit PFKFB3. However, this latter effect of
Shawn C Chafe et al.
Cancer immunology research, 7(7), 1064-1078 (2019-05-16)
Treatment strategies involving immune-checkpoint blockade (ICB) have significantly improved survival for a subset of patients across a broad spectrum of advanced solid cancers. Despite this, considerable room for improving response rates remains. The tumor microenvironment (TME) is a hurdle to