生物源
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
重組細胞
expressed in E. coli
形狀
liquid
用途
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
sufficient for 5000 reactions
特點
dNTPs included: no
hotstart: no
濃度
5 units/μL
技術
PCR: suitable
顏色
colorless
輸入
purified DNA
適合性
suitable for PCR and automated sequencing reactions
應用
agriculture
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- DNA提取过程(基因扩增和测序过程)
- 基因分型
- 聚合酶链式反应(PCR),研究上皮中性粒细胞活化肽78 (ENA-78)和白细胞介素-8 (IL-8)的组成性产生
- 通过常规PCR扩增原代内皮细胞的RNA
生化/生理作用
特點和優勢
- 在单独的试管中提供MgCl 2,以优化MgCl2。
- 可以耐受反复加热至95 °C而不出现明显活性损失。
包裝
其他說明
單位定義
法律資訊
相關產品
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
了解聚合酶链反应(PCR)的历史,从促进它的发现的基本原理到获得诺贝尔化学奖,以及实时PCR(qPCR)和数字PCR等最近的发展。
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
聚合酶链反应是分子生物学应用最普遍的技术之一。PCR过程主要由三步组成:变性、退火和延伸
实验方案
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
了解标准PCR方案步骤并查看试剂清单或循环参数。此方法利用标准Taq DNA聚合酶对DNA进行常规PCR扩增。
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.