包装
pkg of 7 plates
制造商/商品名称
IROA Technologies
板尺寸
96 wells
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LSMLSINT是LSMLS™(大型规模代谢物标准品库)的国际版本,是高质量小生化分子的集合,涵盖了广泛的初级代谢。其皆为高纯度(> 95%)化合物,并以经济、即用的形式提供。该标准品文库最常用于MS和NMR的代谢物鉴定和定量、功能性细胞分析和表型筛选。随产品一同被提供的代谢物描述信息包括:名称,母体CID,分子式,分子量,CAS,ChEBI,HMDB ID,PubChem化合物和物质ID。
该文库预期可用于质谱代谢组学应用,并能够广泛展现初级代谢。
该文库预期可用于质谱代谢组学应用,并能够广泛展现初级代谢。
应用
MS、NMR等的代谢物定性和定量
功能性细胞分析
表型筛选
功能性细胞分析
表型筛选
特点和优势
超过400种独特的小分子代谢物以96孔格式组织。
如需查看库中最新批次化合物的完整列表,请下载以下板图:
如需查看库中最新批次化合物的完整列表,请下载以下板图:
- LSMLSINT lot 150-88 板图
LSMLSINT lot 230-24 板图
随软件下载提供完整的板图,包括名称、母体CID、分子式、分子量、CAS、ChEBI、HMDB ID、PubChem化合物和物质ID。
广泛的代谢物谱,关键初级代谢物和涵盖关键代谢途径的中间体,包括以下类别的化合物:
- 羧酸、氨基酸
- 生物胺、聚胺
- 核苷酸、辅酶和维生素
- 单糖和二糖;脂肪酸、脂质、类固醇和激素
适用性
适用于手动和自动化工作流程。
制备说明
LSMLSINT 化合物使用方便,每孔1mg,足够用于多次进样。化合物可被用作标准品并单独进样,或根据相应的策略将化合物按行进行混合,以实现在每次进样中对多种混合物进行分析。关于LSMLS、溶解及制备注意事项的更多信息,请参考位于页面顶端的产品信息页。
法律信息
LSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
靶器官
Blood, Immune system, Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
其他客户在看
Charles M Nichols et al.
Analytical chemistry, 90(24), 14484-14492 (2018-11-20)
In this work, we established a collision cross section (CCS) library of primary metabolites based on analytical standards in the Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards (MSMLS) using a commercially available ion mobility-mass spectrometer (IM-MS). From the 554 unique compounds