Merck
FAMLS
Sigma-Aldrich
脂肪酸代谢物标准库
Supplied by IROA Technologies
别名:
质谱代谢物文库
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.28
包裝
pkg of 1 plates
製造商/商標名
IROA Technologies
板尺寸
96 wells
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
FAMLS(脂肪酸代谢产物标准库)是一个高质量脂肪酸的集合,涵盖了广泛的初级代谢。其皆为高纯度(> 95%)化合物,并以经济、即用的形式提供。该库最常用于为关键代谢化合物提供保留时间和图谱,有助于优化分析质谱实验方案,以及定性和定量质谱灵敏度和检测限。
涵盖关键代谢途径的关键初级代谢产物和中间体,包括以下几类脂肪酸:
  • 短链
  • 中链
  • 长链
  • 超长链
  • 饱和和不饱和
  • 分支的
應用
FAMLS(脂肪酸代谢物标准品库)是经济即用型的高质量生化小分子的集合。该标准品库最常用于MS代谢物鉴定和定量。化合物用作标准品可单独进样,也可采取策略合并化合物,以实现每次进样分析多种混合物。
特點和優勢
96种独特的小分子脂肪酸代谢产物,涵盖关键代谢途径。
如需查看库中最新批次化合物的完整列表,请下载以下板图:
  • FAMLS-LOT-205-49
    随软件下载提供完整的板图,包括名称、母离子CID、分子式、分子量、CAS、ChEBI、HMDB ID、PubChem化合物和物质ID。
準備報告
化合物预先称重,每孔5 g,足以进行多次进样。按字母数字指定的位置排列在96孔聚丙烯板上。 Discovery软件帮助构建库,可用于代谢组化合物ID。
其他說明
MLSDiscovery软件工具用于支持提取、操作和存储使用IROA技术提供的FAMLS和其他真实代谢物标准品库生成的数据。软件附带用户手册和培训视频。
要下载软件包,请单击此处-MLSDiscovery软件。
要查看MLSDiscovery视频,请访问: MLSDiscovery教程视频。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
法律資訊
FAMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
MLSDiscovery is a trademark of IROA Technologies LLC
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dimitra Diamantidou et al.
Journal of chromatography. A, 1690, 463779-463779 (2023-01-22)
Untargeted metabolomic studies require an extensive set of analyte (metabolic) information to be obtained from each analyzed sample. Thus, highly selective, and efficient analytical methodologies together with reversed-phase (RP) or hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) are usually applied in these
Charles M Nichols et al.
Analytical chemistry, 90(24), 14484-14492 (2018-11-20)
In this work, we established a collision cross section (CCS) library of primary metabolites based on analytical standards in the Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards (MSMLS) using a commercially available ion mobility-mass spectrometer (IM-MS). From the 554 unique compounds