Merck
CAR10
Sigma-Aldrich
碳水化合物试剂盒
别名:
carbohydrate metabolites
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
應用
CAR10 是一种试剂盒,含有 10 种碳水化合物/糖:阿拉伯糖、果糖、半乳糖、葡萄糖、α-乳糖、麦芽糖、甘露糖、核糖、蔗糖和木糖,可用作一般研究中的分析程序中的试剂或参考化合物。
聯結
十种碳水化合物,每种 5 g
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • A3131D-(−)-Arabinose, ≥98% (GC)化学品安全说明书
  • F0127D-(−)-Fructose, ≥99% (HPLC)化学品安全说明书
  • G0750D-(+)-Galactose, ≥99% (HPLC)化学品安全说明书
  • G8270D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)化学品安全说明书
  • L3625α-Lactose monohydrate, ≥99% total lactose basis (GC)化学品安全说明书
  • M5885D-(+)-Maltose monohydrate, from potato, ≥99% (HPLC)化学品安全说明书
  • M2069D-(+)-Mannose, ≥99% (GC), wood化学品安全说明书
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC)化学品安全说明书
  • S9378Sucrose, ≥99.5% (GC)化学品安全说明书
  • X1500D-(+)-Xylose, ≥99% (GC)化学品安全说明书
查看所有结果 (10)